ContactUsLinkComponent
Pocket Säuregrad meter, PAL-S
Pocket Säuregrad meter, PAL-S
N° de catalogue 635-0676
Fournisseur:  Atago
undefined
Pocket Säuregrad meter, PAL-S
N° de catalogue 635-0676
Fournisseur:  Atago
Spécifications
  • Messbereich:
    0 − 93 °Bx
  • Auflösung:
    0,1 °Bx
  • Bezeichnung:
    PAL-S für Milchprodukte
  • Modell:
    PAL series
  • Stromzufuhr:
    2× AAA batteries
  • B×T×H:
    55×31×109 mm
  • Ansprechzeit:
    3 seconds
  • Probenmenge:
    0,3 ml
  • Gewicht:
    100 g
  • VE:
    1
  • Präzision:
    ±0,1 °Bx
Spécifications
À propos de cet article
This PAL-S meter with special scale is a pocket instrument delivering rapid results.
Certifications: IP 65 erlaubt die Probe von der Probenablage mit laufendem Wasser abzuspülen.