Hydrometer for ammonia
Aräometer für Ammoniak (NH₃), 0 - 35 %, 0,5 %, 270 mm
Katalognr. AMARH860600
Anbieter: Amarell
Direkt zu
Product Details & Documents
Hydrometer for ammonia (NH₃).
Technische Daten
- Bezeichnung:Aräometer für Ammoniak (NH₃)
- Länge:270 mm
- Seq:03
- Teilung:0,5 %
- Messbereich:0 - 35 %