Springen zu Kopfbereich
Springen zu Hauptinhalt
Springen zu Fußzeile
Erweiterte Suche
Erweiterte Suche
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Zertifikate
Herstellerdaten
0
SFr. 0.00
Order Entry
Login
/
Registrieren
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
Switzerland
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
ContactUsLinkComponent
Heim
Natriumchlorid
Natriumchlorid 5 M in wässriger Lösung pH 8,0
Natriumchlorid 5 M in wässriger Lösung pH 8,0
J61807.AK
:
Thermo Fisher Scientific
:
Natriumchlorid 5 M in wässriger Lösung pH 8,0
J61807.AK
:
Thermo Fisher Scientific
:
VE:
250 mL
Seq:
2590
:
:
58.44 g/mol
:
Raumtemperatur
:
7647-14-5
:
NaCl
:
MFCD00003477