AuftragsverfolgungKontakt
Boot covers, Secutex® per, PP/PE | Avantor
Boot covers, Secutex® per, PP/PE
Boot covers, Secutex® per, PP/PE
Zertifikate
Boot covers, Secutex® per, PP/PE
2 Varianten
Product Details & Documents
Diese Überstiefel schützen vor Feinstäuben und vor Spritzern aggressiver, flüssiger Chemikalien. Sie sind begrenzt sprühdicht.
  • Geschmeidiges, fusselfreies und abriebfestes Material (PP-Spinnvlies mit PE-Laminat)
  • Luft- und wasserdampfdurchlässig
  • Partikeldicht, begrenzt sprühdicht und antistatisch
  • Wahlweise mit Gummizug oder zum Binden
Ideal zur Anwendung bei Bau-, Altlasten- oder Asbestsanierung, bei Sprüharbeiten in der Landwirtschaft oder in der Industrie- und Autolackiererei.
*Einheitsgröße.
Zertifizierung: Kat. III, Typ 5 + 6
Spezifikationen für diese Produktfamilie
Technische Daten
  • Catalog No:
  • 113-0780
  • 113-0779
  • Einsatzbereiche / Verwendung:
  • Chemikalienschutz|Labor|Industrie
  • Chemikalienschutz|Labor|Industrie
Technische Daten
Product Family Options
Produktinformationen
  • Bezeichnung
    Farbe
    Schuhgröße
    Verfügbarkeit
    Preis
  • With ties
    Weiß
    U*
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 150 PAIRE
    1 * 150 PAIRE - 362.00 SFr.
    362.00 SFr.
    1 * 150 PAIRE
       362.00 SFr.
    Spezifikationen:
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    113-0780
    Einsatzbereiche / Verwendung
    Chemikalienschutz|Labor|Industrie
  • Elasticated
    Weiß
    U*
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 150 PAIRE
    1 * 150 PAIRE - 324.00 SFr.
    324.00 SFr.
    1 * 150 PAIRE
       324.00 SFr.
    Spezifikationen:
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    113-0779
    Einsatzbereiche / Verwendung
    Chemikalienschutz|Labor|Industrie