Anti-TUBB3 Rabbit Polyclonal Antibody
Katalognr. BSBTA01857-1
Anbieter: Boster Bio
Technische Daten
- Antikörper-Typ:Primär
- Antigen-Name:Tubulin Beta 3
- Antigen-Symbol:TUBB3
- Klonalität:Polyklonal
- Wirt:Rabbit
- ImmunoChemie:Yes
- Isotyp:IgG
- Reaktivität:Human,Rat,Mouse
- Western blot:Yes
- Größe:100 µg
- VE:100 µG
Technische Daten
Über diesen Artikel
Rabbit IgG polyclonal antibody for Tubulin beta-3 chain(TUBB3) detection. Tested with WB, IHC-P in Human, Mouse, Rat.
Type: Primary
Antigen: TUBB3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat