Anti-GAA Rabbit Polyclonal Antibody
Katalognr. BSBTA01548
Anbieter: Boster Bio
Technische Daten
- Antikörper-Typ:Primär
- Antigen-Symbol:GAA
- Klonalität:Polyklonal
- Wirt:Rabbit
- ImmunoChemie:Yes
- Isotyp:IgG
- Reaktivität:Human,Rat
- Western blot:Yes
- Größe:100 µg
- VE:100 µG
Technische Daten
Über diesen Artikel
Rabbit IgG polyclonal antibody for Lysosomal alpha-glucosidase(GAA) detection. Tested with WB, IHC-P in Human, Rat.
Type: Primary
Antigen: GAA
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Rat