Eudiometerröhren
Eudiometerrohr, komplett, inklusive Vorratsgefäß, Niveauflasche und PVC-Verbindungsschlauch, 1000 ml, 45
Katalognr. NEUB2591-10-509
Anbieter: NEUBERT VOLUME GLASSWAERE
Direkt zu
Product Details & Documents
Eudiometerröhrchen mit Spindelhahn eignen sich zur Bestimmung des Faulverhaltens von Schlamm und der biologischen Abbaubarkeit unter anaeroben Bedingungen.
- Aus Borosilikatglas 3.3
- Mit Vorratsbehälter und Ausgleichsplatte
- Mit PVC-Anschlussschlauch
Certifications: Nach DIN 38414 Teil 8.
Accessories information:
Ordering information:
Delivery information:
Caution:
Technische Daten
- NS:45
- Kapazität:1000 ml
- Bezeichnung:Eudiometerrohr, komplett, inklusive Vorratsgefäß, Niveauflasche und PVC-Verbindungsschlauch