ContactUsLinkComponent
Formaldehyde monitor
Formaldehyde monitor
  514-0008
 :  3M
undefined
Formaldehyde monitor
  514-0008
 :  3M
  • Bezeichnung:
    Monitor für Formaldehyd
  • Seq:
    02
  • VE:
    5
Der Monitor bedient sich des bestätigten wissenschaftlichen Prinzips der Diffusion, dem schrittweisen Vermischen von Molekülen von zwei oder mehr Substanzen.
  • Der Schadstoff-Monitor für Formaldehyd nutzt einen mit Bisulfit imprägnierten Filter und wird anhand der Kolorimetrie analysiert
  • Kann zur achtstündigen TWA-Bestimmung genutzt werden
  • Besitzt keine ausreichende Empfindlichkeit für Kurzzeitgrenzwerte (STEL)
Hilft bei der Erkennung von gesundheitsschädlichen Gasen in industriellen Arbeitsbereichen.
18 Monate Haltbarkeit.
 : Entspricht den OSHA Bestimmungen bei ±25% Genauigkeit bei 0,5 - 5,0 ppm.