ContactUsLinkComponent
Anti-CD24 Rat Monoclonal Antibody (violetFluor™ 450) [clone: M1/69]
Anbieter:  Tonbo Biosciences
Zertifikate
undefined
Anti-CD24 Rat Monoclonal Antibody (violetFluor™ 450) [clone: M1/69]
Anbieter:  Tonbo Biosciences
Technische Daten
  • Catalog No:
  • 75-0242-U025
  • 75-0242-U100
  • Antigen-Symbol:
  • Heat Stable Antigen, HSA
  • Heat Stable Antigen, HSA
  • Antigen-Name:
  • CD24, Heat Stable Antigen
  • CD24, Heat Stable Antigen
  • Antikörper-Typ:
  • Primär
  • Primär
  • Klonalität:
  • Monoklonal
  • Monoklonal
  • Klon:
  • M1/69
  • M1/69
  • Reaktivität:
  • Mouse
  • Mouse
  • Wirt:
  • Rat
  • Rat
  • Gen-ID:
  • 12484
  • 12484
  • Isotyp:
  • IgG2b kappa
  • IgG2b kappa
  • Durchflusszytometrie:
  • Yes
  • Yes
  • Lagertemperatur:
  • 2-8°C protected from light
  • 2-8°C protected from light
Technische Daten
Zugehörige Informationen
Frequently Bought Together