ContactUsLinkComponent
Glasmikrofaserfilter mit Binder, Sorte GF 92, Whatman™
undefined
Glasmikrofaserfilter mit Binder, Sorte GF 92, Whatman™
  • Catalog No:
  • 514-3816
  • 514-3817
  • 514-3819
  • 514-3818
  • 514-3821
  • 514-3814
  • Sorte:
  • GF 92
  • GF 92
  • GF 92
  • GF 92
  • GF 92
  • GF 92
  • Gewicht:
  • 70 g/m²
  • 70 g/m²
  • 70 g/m²
  • 70 g/m²
  • 70 g/m²
  • 70 g/m²
  • Stärke:
  • 350 µm
  • 350 µm
  • 350 µm
  • 350 µm
  • 350 µm
  • 350 µm
  • Luftdurchsatz:
  • 27 s/100 ml/1,56 cm²
  • 27 s/100 ml/1,56 cm²
  • 27 s/100 ml/1,56 cm²
  • 27 s/100 ml/1,56 cm²
  • 27 s/100 ml/1,56 cm²
  • 27 s/100 ml/1,56 cm²
  • Max. temperature:
  • 500 °C
  • 500 °C
  • 500 °C
  • 500 °C
  • 500 °C
  • 500 °C
Frequently Bought Together