AuftragsverfolgungKontakt
Human ZAG EIA kit | Avantor
Human ZAG EIA kit
Human ZAG EIA Kit, 96
Katalognr. BIRBORB78637-96
Marketsource
Anbieter:   Biorbyt
Human ZAG EIA kit
Katalognr. BIRBORB78637-96
Anbieter:  Biorbyt
Marketsource
CAS Nummer:  
Human ZAG EIA kit
Human ZAG EIA Kit, 96
CAS Nummer:  
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 96 ST
Product Details & Documents
Human ZAG EIA kit is an in vitro quantitative assay for detecting zinc binding alpha 2 glycoprotein (ZAG) peptide using serum, plasma, culture supernatant and cell lysates.
Lieferinformationen: Kit includes ZAG microplate (96 wells) coated with secondary antibody, wash buffer concentrate 20X (25 ml), standard ZAG peptide (2×10 µl), anti-zag polyclonal antibody (2×5 µl), assay diluent A (30 ml), assay diluent B 5X (15 ml), biotinylated ZAG peptide (2×20 µl)), HRP-streptavidin concentrate 100X (600 µl), positive control (100 µl)), TMB one-step substrate reagent (12 ml), stop solution (8 ml), assay diagram, and user manual.
Dokumente
Technische Daten
Technische Daten
  • VE:
    96
  • Bezeichnung:
    Human ZAG EIA Kit
  • Cat. No.:
    BIRBORB78637-96
  • Empfindlichkeit:
    21 pg/ml
  • Reaktivität der primären Antikörper:
    Human
  • Erfassungsbereich:
    0,1 - 1000 ng/ml
Technische Daten
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.