ContactUsLinkComponent
Human RBP-4 EIA kit
Katalognr. BIRBORB78629-96
Anbieter:  Biorbyt
CAS-Nummer:  
Human RBP-4 EIA kit
Katalognr. BIRBORB78629-96
Anbieter:  Biorbyt
CAS-Nummer:  
Technische Daten
  • VE:
    96
  • Reaktivität der primären Antikörper:
    Human
  • Bezeichnung:
    Human RBP-4 EIA Kit
  • Erfassungsbereich:
    0,1 - 1000 ng/ml
  • Empfindlichkeit:
    460 pg/ml
Technische Daten
Über diesen Artikel
Human RBP-4 EIA kit is an in vitro quantitative assay for detecting human retinol binding protein 4 in serum, plasma, culture supernatant and cell lysates.
Delivery: Kit includes RBP4 microplate (96 well) coated with secondary antibody, wash buffer concentrate 20X (25 ml), standard RBP4 peptide (2×10 µl), assay diluent A (30 ml), assay diluent B 5X (15 ml), biotinylated peptide (2×20 µl), HRP-streptavidin 400X (600 µl), TMB one-step substrate (12 ml), stop solution (8 ml), assay diagram, positive control sample, capture antibody, user manual.