ContactUsLinkComponent
Kombinierte pH-Einstichelektrode, IntelliCAL™ PHC108
  665-0383
 :  Hach
undefined
Kombinierte pH-Einstichelektrode, IntelliCAL™ PHC108
  665-0383
 :  Hach
  • Anschluss:
    HQD spezifisch, 1-m-Kabel
  • Ø×L:
    6×182 mm
  • Für:
    Halbfeste Proben (Käse, Fleisch)
  • Typ:
    IntelliCal™ PHC108 (Einstech-Elektrode)
  • Material:
    Edelstahl
  • Membran:
    Proröser Stift + Offen
  • Elektrolyt:
    Polymer-Gel
  • VE:
    1
  • Temperatur:
    0...+60 °C
  • pH:
    2 - 12
Robuste, digitale pH-Einstech-Elektrode mit Edelstahlkörper, Ag/AgCl Referenz-System und integriertem Temperatursensor.
  • Nur kompatibel mit digitalen Hach-Messgeräten (z.B. HQd Messgeräte)
  • Digitale Elektroden speichern Zeit / Datum jeder Messung, inklusive Anwender- und Proben-ID, Kalibrierhistorie, Parameter und Seriennummer der Elektrode
  • Elektroden können problemlos zwischen HQd-Messgeräten gewechselt werden und sind ideal für wechselnde Anwender und/oder HQD-Multimeter Anwendungen
  • Ultimative Nachverfolgbarkeit der Messhistorie
  • Nicht nachfüllbar
Ideal zum Messen in halbfesten Proben, wie Schlamm, Fleisch oder Käse.