AuftragsverfolgungKontakt
Section lifter, flexible
150 mm, 50 mm, 20 mm
  BOCH3537
 :   BOCHEM
Section lifter, flexible
  BOCH3537
 :  BOCHEM
Section lifter, flexible
Section lifter, flexible
150 mm, 50 mm, 20 mm
SFr. 7.00
1 * 1 ST
Section lifter with flexible stainless steel blade and wooden handle.
  • Länge:
    150 mm
  • Klingenbreite:
    20 mm
  • Spitzenlänge:
    50 mm