AuftragsverfolgungKontakt
Double spatula | Avantor
Double spatula
350 mm, 85 mm, 16 mm
Katalognr. 231-2120
Anbieter:   BOCHEM
Double spatula
Katalognr. 231-2120
Anbieter:  BOCHEM
Double spatula
Double spatula
350 mm, 85 mm, 16 mm
Preis
SFr. 7.80
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Double spatulas made of stainless steel.
Technische Daten
  • Länge:
    350 mm
  • Klingenbreite:
    16 mm
  • Spitzenlänge:
    85 mm