HIV-2 gp32 (from E. coli)
Anbieter: Biorbyt
Zertifikate
Über diesen Artikel
Technische Daten
- Ursprung:E. coli
- Lagerbedingungen:Protein should be stored at 4 °C.Refrigerate Upon arrival. DO NOT FREEZE.
- Protein/Peptid-Name:HIV-2 gp32
- Purity:Greater than 95.0% as determined by HPLC analysis and SDS-PAGE.
- Zusammensetzung:0.01M Na2CO3, 0.01M Na3EDTA, 0.014 Mbeta mercaptoethanol, 0.05% Tween 20.
- Validierte Anwendungen:SDS-PAGE