AuftragsverfolgungKontakt
Mouse Pre-S1 Ag
Mouse Pre-S1 Ag
1 mg
Codice catalogo BIRBORB98864-1
Marketsource
Nome del fornitore:   Biorbyt
Mouse Pre-S1 Ag
Codice catalogo BIRBORB98864-1
Nome del fornitore:  Biorbyt
Marketsource
Numero CAS:  
Mouse Pre-S1 Ag
1 mg
Numero CAS:  
Price
Richiedi prezzo
Log in per disponibilità
1 * 1 mg
Product Details & Documents
Documents
Specifiche
Specifiche
  • VE:
    1 mg
  • Zusammensetzung:
    PBS, pH 7.4
  • Cat. No.:
    BIRBORB98864-1
  • Validierte Anwendungen:
    ELISA , WB , IHC-P , RIA
  • Purity:
    Greater than 95% pure SDS PAGE non-reducing, Electrophoresis
  • Spezies:
    Mouse
  • Lagerbedingungen:
    Store at −20 °C. Avoid multiple freeze/thaw cycles.
  • Protein/Peptid-Name:
    Pre-S1 Ag
Specifiche