Springen zu Kopfbereich
Springen zu Hauptinhalt
Springen zu Fußzeile
Erweiterte Suche
Erweiterte Suche
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Zertifikate
Herstellerdaten
0
SFr. 0.00
Order Entry
Login
/
Registrieren
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
Switzerland
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
ContactUsLinkComponent
Heim
Proteine und Peptide
Human Troponin T Cardiac
Human Troponin T Cardiac
BIRBORB79716-1
:
Biorbyt
:
Human Troponin T Cardiac
BIRBORB79716-1
:
Biorbyt
:
VE:
1 mg
Spezies:
Human
Lagerbedingungen:
Store at -2 to -8 °C.
Protein/Peptid-Name:
Troponin T Cardiac
Purity:
Greater than 95% pure SDS-PAGE. Protein G Chromatography