Human recombinant KRT19 (from E. coli)
Supplier: Biorbyt
Certificates
About this item
Specifications
- Protein/Peptid-Typ:Rekombinant
- Ursprung:E. coli
- Spezies:Human
- Lagerbedingungen:Store at −20 °C. to −70 °C. in a manual defrost freezer.Avoid repeated freeze thaw cycles
- Protein/Peptid-Name:KRT19
- Purity:> 95% by SDS-PAGE gel analysis.
- Zusammensetzung:PBS, pH 7.2, sterile filtered
- Validierte Anwendungen:ELISA , WB , DOT , FuncS