ContactUsLinkComponent
Human recombinant PBLD (from E. coli)
Anbieter:  Biorbyt
Zertifikate
Human recombinant PBLD (from E. coli)
Anbieter:  Biorbyt
Technische Daten
  • Konjugation:
    Unconjugated
  • Protein/Peptid-Typ:
    Rekombinant
  • Ursprung:
    E. coli
  • Spezies:
    Human
  • Lagerbedingungen:
    Store at −20 °C, stable for 6 months after receipt. Please minimize freeze-thaw cycles.
  • Proteinsynonym:
    Phenazine BiosynthesisLike DomainContaining
  • UniProtKB:
    P30039 (Human)
  • Protein/Peptid-Name:
    PBLD
  • Purity:
    >95% as determined by reducing SDS-PAGE.
  • Sequence:
    MGSSHHHHHHSSGLVPRGSHMKLPIFIADAFTARAFRGNPAAVCLLENELDEDMHQKIAREMNLS ETAFIRKLHPTDNFAQSSCFGLRWFTPASEVPLCGHATLASAAVLFHKIKNMNSTLTFVTLSGEL RARRAEDGIVLDLPLYPAHPQDFHEVEDLIKTAIGNTLVQDICYSPDTQKLLVRLSDVYNRSFLE NLKVNTENLLQVENTGKVKGLILTLKGEPGGQTQAFDFYSRYFAPWVGVAEDPVTGSAHAVLSSY WSQHLGKKEMHAFQCSHRGGELGISLRPDGRVDIRGGAAVVLEGTLTA
  • Zusammensetzung:
    Supplied as a 0.2 um filtered solution of 20mM Tris, 100mM NaCl, 1mM DTT, 30% Glycerol, pH 8.0.
  • Validierte Anwendungen:
    SDS-PAGE
Technische Daten
Zugehörige Informationen
Frequently Bought Together