Order Entry
Switzerland
ContactUsLinkComponent
HCV-N-G2b
HCV-N-G2b
Catalog # BIRBORB97890-100
Supplier:  Biorbyt
CAS Number:  
HCV-N-G2b
Catalog # BIRBORB97890-100
Supplier:  Biorbyt
CAS Number:  

Specifications

  • VE:
    100 µG
  • Lagerbedingungen:
    Store at−20 °C.
  • Protein/Peptid-Name:
    HCV-N-G2b
  • Purity:
    Greater than 95% by SDS-PAGE
  • Zusammensetzung:
    Liquid. Supplied in 50 mM Tris-HCl pH 8.0 and 5 mMEDTA.
  • Validierte Anwendungen:
    ELISA , WB

Specifications

About this item