Order Entry
Switzerland
ContactUsLinkComponent
 
SARS-ACM
Catalog # BIRBORB97843-100
Supplier:  Biorbyt
CAS Number:  
SARS-ACM
Catalog # BIRBORB97843-100
Supplier:  Biorbyt
CAS Number:  

Specifications

  • VE:
    100 µG
  • Lagerbedingungen:
    Store at−20 °C.
  • Protein/Peptid-Name:
    SARS-ACM
  • Purity:
    Greater than 95% by SDS-PAGE
  • Molecular weight:
    30 kDa
  • Zusammensetzung:
    Liquid. Supplied in 50 mM Tris-HCl, 60 mM NaCl and50% glycerol.
  • Validierte Anwendungen:
    ELISA , WB

Specifications

About this item