Borrelia burgdorferi Recombinant Osp-C (from E. coli)
Katalognr. BIRBORB82567-100
Supplier: Biorbyt
CAS Number:
Specifications
- VE:100 µG
- Protein/Peptid-Typ:Rekombinant
- Ursprung:E. coli
- Spezies:Borrelia burgdorferi
- Proteinsynonym:B burgdorferi
- Protein/Peptid-Name:Osp-C
- Purity:Purified.
- Zusammensetzung:Not lyophilised.
- Validierte Anwendungen:WB