rHBsAgadr (from CHO cells)
Anbieter: Biorbyt
Zertifikate
Über diesen Artikel
Technische Daten
- Ursprung:CHO cells
- Lagerbedingungen:Store at 4 °C for up to two weeks. For long term storage, aliquot and store at −20 °C, avoid freeze/thaw cycles.
- Proteinsynonym:Hepatitis B Surface Antigen
- Protein/Peptid-Name:rHBsAgadr
- Purity:> 95% by HPLC analyses.
- Molecular weight:23.0-27.0 kDa
- Zusammensetzung:Sterile Filtered solution containing 20 mM PB, 154 mM sodium chloride.
- Validierte Anwendungen:SDS-PAGE , HPLC