Human recombinant S100A4 (from E. coli)
Anbieter: Biorbyt
Zertifikate
Über diesen Artikel
Technische Daten
- Protein/Peptid-Typ:Rekombinant
- Ursprung:E. coli
- Spezies:Human
- Lagerbedingungen:Store vial at −20 °C to −80 °C. When stored at the recommended temperature, this protein is stable for One year.Please prevent freeze-thaw cycles.
- Proteinsynonym:Protein S100-A4
- Protein/Peptid-Name:S100A4
- Zusammensetzung:S100A4 at 0.1mg/ml in 50mM Tris-Acetate, pH7.5, 1mM EDTA, 20% Glycerol.
- Validierte Anwendungen:SDS-PAGE