AuftragsverfolgungKontakt
Ice borer | Avantor
Ice borer
Ice borer, Edelstahl 316, 500 mm, 25 mm
Katalognr. SAMP6005A-500
Anbieter:   Sampling Systems
Ice borer
Katalognr. SAMP6005A-500
Anbieter:  Sampling Systems
Ice borer
Ice borer
Ice borer, Edelstahl 316, 500 mm, 25 mm
Preis
SFr. 243.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Ice borer specifically designed for ice, wax, and other similar materials.
  • Sharp cutting tip
Technische Daten
  • Ø:
    25 mm
  • Bezeichnung:
    Ice borer
  • Länge:
    500 mm
  • Material:
    Edelstahl 316