AuftragsverfolgungKontakt
Isolationskittel | Avantor
Isolationskittel
Weiß
Katalognr. HOIT110412
Isolationskittel
Katalognr. HOIT110412
Isolationskittel
Isolationskittel
Weiß
Preis
144.00 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 ST
Product Details & Documents
Langer Kittel aus weichem PP-Gewebe.
  • Elastische Bündchen
  • Extralange Bänder zum Binden an Taille und Nacken
  • Medizinischer Schutzgrad (alkohol-, blut- und ölbeständig), antistatisch
  • Keine Staub- und Partikelfreisetzung
Technische Daten
  • Farbe:
    Weiß
  • Cat. No.:
    HOIT110412
  • Verschlussart:
    Rückenverschluss
  • Antistatisch:
    +
  • Einsatzbereiche / Verwendung:
    Medizinischer Bereich|Klinischer Bereich
  • Geschlecht:
    Unisex