Reinigungsmittel für Spülmaschinen und Reinigungsautomaten, ProCare Lab 11 AP
Catalog # MIEL10266540
Supplier: MIELE
Specifications
- Kapazität:10 kg
- Bezeichnung:Alkalischer Pulverreiniger, ProCare Lab 11 AP
- VE:10 kg
- pH-Bereich:11,5 - 11,7
Specifications
About this item
Alkalischer Pulverreiniger für die maschinelle Reinigung von Laborglas und Laborutensilien.
- Entfernt anorganische und organische Verschmutzungen
- Frei von Phosphorverbindungen
- Kann im Wasserhärtebereich bis 6°dH eingesetzt werden
ProCare Lab 11 AP eignet sich für den allgemeinen Einsatz in Wasserlaboratorien, serologischen Instituten und in Laboratorien in der Phosphatindustrie.
Hinweis: Geeignet für Edelstahl, Laborglas, Kunststoffe wie PE, PP, PVDF, PTFE. Nicht geeignet für den Einsatz auf Nichteisen-Metallen, Leichtmetalllegierungen, eloxiertem Aluminium und Aluminium.