Vortex-Mixer, VORTEX 2
Vortex-Schüttler, Vortex 2
IKAA25000258
: IKA
Vortex-Schüttler mit robustem Metallgussgehäuse. Geeignet für Dauerbetrieb (geringe Wärmeentwicklung durch Motorbelüftung).
- Stabiles Arbeiten bei hohen Drehzahlen dank Silikonfüßen
- Stufenlos einstellbarer Drehzahlbereich
- Temperaturbereich 5 bis 40 °C
- Vielfältige Anwendungen dank 3 austauschbaren Aufsätzen und 7 Einsätzen.
- Touch-Funktion
: IP-Schutzklasse gemäß DIN EN 60529: IP 21
: Lieferung ohne Zubehör. Verschiedene Aufsätze sind erhältlich, diese müssen separat bestellt werden.
:
:
- Bezeichnung:Vortex-Schüttler, Vortex 2
- Cat. No.:IKAA25000258
- Modell:Vortex 2
- Orbit:4 mm
- Motorleistung Aufnahme:39 W
- B×T×H:120×138×140 mm
- Max. Kapazität:0,4 kg
- Schüttelbewegung:Kreisend
- Drehzahlbereich:500–2500 min⁻¹
- Gewicht:3,9 kg
- Laufzeit:-
Accessories
- BezeichnungFür
- BezeichnungFür
- 441-0036Microtitre plate attachment for 1 standard microtitre plate**Dauerbetrieb1 * 1 ST - SFr. 53.10
- BezeichnungFür
- BezeichnungFür
- 412-0107Halterung für 1 Erlenmeyer/Rundkolben von 100 bis 250 ml**Dauerbetrieb1 * 1 ST - SFr. 53.10
- BezeichnungFür
- BezeichnungFür
- BezeichnungFür
- BezeichnungFür
- BezeichnungFür
- BezeichnungFür