Einteilige Armaturen, Super Flangeless™, Upchurch Scientific®
Catalog # UPCHP-249
Supplier: UPCHURCH SCIENTIFIC
Specifications
- Bezeichnung:P-249 Einteilige super flangeless Armatur, 1/4-28 Flachbodenanschluss, Standard-Rändelkopfausführung
- Material:PEEK
- VE:1
- For tubing ext.Ø:1/16"
Specifications
About this item
Einteiliger, super flangeless-Anschluss ist ideal für Verbindungen, die häufig getrennt werden müssen, und Schlauchbaugruppen, da sie auf den Schlauch gepresst wird.
- Ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit