Thermal transfer printer labels, type B-449
Anbieter: Brady
Direkt zu
Über diesen Artikel
Printable, removable PP labels for thermal transfer printers.
6 Varianten
Product Details & Documents
Printable, removable PP labels for thermal transfer printers.
Product Family Options
Produktinformationen
- BezeichnungTypModellMaterialKlebstoffPrinting methodFarbeDruckermodellAbmessungenVerpacktVerfügbarkeitPreis
- Removable printer labelsB-449THT-5-449-10PPAcrylThermal transferWeiß360X-Plus II25×12 mm10000 labels/rollEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ROUSFr. 199.00
- Removable printer labelsB-449THT-6-449-3PPAcrylThermal transferWeiß360X-Plus II38×19 mm3000 labels/rollEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ROUSFr. 87.20
- Removable printer labelsB-449THT-17-449-3PPAcrylThermal transferWeiß360X-Plus II50×25 mm3000 labels/rollEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ROUSFr. 180.00
- Removable printer labelsB-449THT-17-449-1.5-SCPPAcrylThermal transferWeißBBP1250×25 mm1500 labels/rollEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ROUSFr. 81.70
- Removable printer labelsB-449THT-18-449-3PPAcrylThermal transferWeißi510076×25 mm3000 labels/rollEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ROUSFr. 270.00
- Removable printer labelsB-449THT-19-449-1PPAcrylThermal transferWeiß360X-Plus II76×50 mm1000 labels/rollEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ROUSFr. 180.00