PIG® Essentials Pro Chemikalien-Saugmatten
Catalog # 121-0192
Supplier: NEW PIG
Specifications
- Bezeichnung:Chemikalien-Saugmatten, schwer
- L×B:480×380 mm
- Seq:01
- Absorptionsvermögen:100 L
- Verpackt:100 pads/bag
- VE:100
Specifications
About this item
Diese Chemikalien-Saugmatte absorbiert schnell Säuren, Ätzmittel und unbekannte Flüssigkeiten für eine effektive Reinigung von großvolumigen Verschüttungen.
- Die aus 100% Polypropylen hergestellte Matten absorbieren fast jede ätzende, aggressive oder unbekannte Flüssigkeit ‐ inklusive Säuren, Laugen, Lösungsmitteln und Chemikalien
- Farbcodiertes Sicherheitsgelb zur schnellen Identifizierung; Sie wissen genau, wonach Sie in einer Notfallsituation greifen
- Die obere und untere Schicht der FineFiber Matte sind aus dicht aufeinander gewobenen Fasern mit kleinem Durchmesser hergestellt um die Oberfläche zu vergrößern – so kann die Matte Flüssigkeiten bei Kontakt schnell aufsaugen, bevor diese sich ausbreiten können
- Die zufällige Anordnung von MeltBlown-Polypropylenfasern mit großem Durchmesser erzeugt eine High-Loft-Innenschicht, die große Flüssigkeitsmengen schnell aufnimmt
- Das schwere Design bietet die beste Saugfähigkeit
Die Matten eignen sich sehr zum Aufwischen von Tropfen und zium Aufsaugen von Flüssigkeiten. Die Perforation ermöglicht Ihnen nur das Nötige abzureissen, wodurch Sie weniger Material verwenden und Geld sparen.