Schwefelsäure 0.13 mol/l (0.26 N) in wässriger Lösung, AVS TITRINORM volumetrische Lösung
Catalog # 5046.9010
Supplier: VWR Chemicals
CAS Number:
Specifications
- Packung:Kunststofffass
- VE:10 L
- Seq:5214
Specifications
Specification Test Results
- Titer:0,1235 - 0,1365 mol/l
- Density (20/4):1 - 1,02
Specification Test Results
About this item
:
:98.08 g/mol
Density:1,005 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature:Raumtemperatur
EINECS:0
UN:3264
ADR:8,III
:GHS05
CAS Number:7664-93-9
Formula:H₂SO₄
MDL Number:MFCD00064589