ContactUsLinkComponent
Anti-Double Stranded DNA Mouse Monoclonal Antibody (CF488A) [clone: AE-2]
Anbieter:  Biotium
Zertifikate
Anti-Double Stranded DNA Mouse Monoclonal Antibody (CF488A) [clone: AE-2]
Anbieter:  Biotium
Technische Daten
  • Catalog No:
  • BNC880946-100
  • BNC880946-500
  • Antigen-Name:
  • Double Stranded DNA
  • Double Stranded DNA
  • Antikörper-Typ:
  • Primär
  • Primär
  • Klonalität:
  • Monoklonal
  • Monoklonal
  • Konjugation:
  • CF® 488A
  • CF® 488A
  • Klon:
  • Clone AE-2
  • Clone AE-2
  • Reaktivität:
  • Human
  • Human
  • Wirt:
  • Mouse
  • Mouse
  • Isotyp:
  • IgG3 kappa
  • IgG3 kappa
  • ImmunFluoreszenz:
  • Yes
  • Yes
  • Konzentration:
  • 0,1 mg/ml
  • 0,1 mg/ml
  • Lagerungspuffer:
  • PBS/0,1% BSA/0,05% azide
  • PBS/0,1% BSA/0,05% azide