Springen zu Kopfbereich
Springen zu Hauptinhalt
Springen zu Fußzeile
Erweiterte Suche
Erweiterte Suche
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Zertifikate
Herstellerdaten
0
SFr. 0.00
Order Entry
Login
/
Registrieren
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
Switzerland
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
ContactUsLinkComponent
Heim
Standards
Umweltanalyse-Standards
Water hardness standard for ISE calibration, Orion™
Water hardness standard for ISE calibration, Orion™
Catalog # 662-0806
Supplier:
Thermo Orion
CAS Number:
Expand image
Water hardness standard for ISE calibration, Orion™
Catalog # 662-0806
Supplier:
Thermo Orion
CAS Number:
Specifications
Konzentration:
100 ppm CaCO₃
VE:
475 mL
Bezeichnung:
Water hardness standard for ISE calibration
Specifications
About this item
Product Details
Product Details