Specifications
- Anschluss:BNC wasserdicht, 1-m-Kabel
- Ø×L:8×95 mm
- Für:Wässrige Proben mit geringem Volumen
- Typ:ROSS Ultra™ 8115BNUWP, Semi-Mikro
- Bezeichnung:pH-Kombinationselektrode, Semi-Mikro, Orion™ ROSS Ultra™ 8115BNUWP
- Material:Epoxid
- Membran:Glasfaser
- Elektrolyt:3 M KCl
- VE:1
- Temperatur:0...+100 °C
- pH:0 - 14
Specifications
About this item
Diese widerstandsfähige pH-Kombinationselektrode mit Halbmikro-Spitze eignet sich für die Messung des pH-Werts von wässrigen Lösungen im Mikrovolumenbereich. Im Vergleich zu herkömmlichen Elektroden liefert das bewährte ROSS-Referenzsystem eine höhere Messstabilität, eine schnellere Ansprechzeit sowie größere Genauigkeit und Präzision, wenn Sie Prüfproben messen möchten, deren Temperaturen schwanken oder von der Temperatur der Kalibrierpufferlösungen abweichen.
- ROSS-Elektroden verhindern die bei anderen Elektroden auftretende Langzeitdrift (ROSS-Elektroden driften um weniger als 0,002 pH pro Tag), sodass die Notwendigkeit von Neukalibrierungen minimiert wird
- Keine Probenkontamination: ROSS-Elektroden sind frei von Silber und Quecksilber, das mit der Probe reagieren oder das Diaphragma verstopfen könnte
- Können für biologische Medien, Lebensmittel und Pharmazeutika verwendet werden, die keine Spuren von Metallionen erlauben
- Double Junction-Design ermöglicht eine bessere Kontrolle wichtiger Variablen
- Um Potentialprobleme am Diaphragma zu vermeiden, kann eine Fülllösung verwendet werden, die der Prüfprobe ähnelt
- Zur Minimierung von Verunreinigungen hat der Anwender die Möglichkeit, die Fülllösung auszutauschen, wenn Kalium bzw. Chlorid in der Prüfprobe unerwünscht sind
- Bezugssystem: Quecksilberfrei, für TRIS-Puffer, Proteine und Sulfide geeignet
- Messen Probenvolumina von bis zu 0,2 ml
pH-Messgenauigkeit: 0,01
pH-Drift: <0,002 pH/Tag
Steilheit: 92 bis 102% der theoretischen Steilheit gemäß Nernst-Gleichung
Isothermenschnittpunkt: pH 7
Messgenauigkeit für eine Pufferlösung mit pH-Wert 6,86 nach Normalisierung bei 25 °C: Genau innerhalb von 0,03 pH für Pufferlösungen beliebiger Temperatur zwischen 0 und 100 °C mit automatischer Temperaturkompensation
Messgeschwindigkeit in Pufferlösungen mit 6,86 pH von 25 bis 75°C: Messergebnis innerhalb von 0,01 pH in 30 Sekunden stabil
Messgeschwindigkeit in Pufferlösungen mit pH-Werten zwischen 6,86 und 4,01 bei 25 °C: Messergebnis innerhalb von 0,002 pH in 15 Sekunden stabil
Ideal für den Einsatz in klinischen, pharmazeutischen und Lebensmittellaboren, wenn Proben nur in beschränkter Menge verfügbar sind. Kompatibel mit Messgeräten der Serie Orion Star™ und anderen Messgeräten mit BNC-Anschluss.
Garantie: 18 Monate