Phenol, weißer Feststoff, ultrarein
ICNA04818048
:
- Packung:Bottle
- VE:500 g
- Seq:3645
- Identity Test:Passes
- Melting Point:37 - 44 °C
- Moisture Content:<0,5%
- Heavy Metals:<0,01%
:
:94.11 g/mol
:Raumtemperatur
:1671
:6.1,II
:GHS05
:GHS06
:GHS08
:108-95-2
:C₆H₅OH
:MFCD00002143