AuftragsverfolgungKontakt
Mouse Prolactin ELISA kit | Avantor
Mouse Prolactin ELISA kit
Mouse Prolactin ELISA Kit, 96
Katalognr. BIRBORB138058-96
Marketsource
Anbieter:   Biorbyt
Mouse Prolactin ELISA kit
Katalognr. BIRBORB138058-96
Anbieter:  Biorbyt
Marketsource
CAS Nummer:  
Mouse Prolactin ELISA kit
Mouse Prolactin ELISA kit
Mouse Prolactin ELISA Kit, 96
CAS Nummer:  
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 96 ST
Product Details & Documents
Mouse Prolactin ELISA Kit for the quantitative detection of mouse prolactin in cell culture supernates, serum and plasma (heparin, citrate).
Dokumente
Technische Daten
Technische Daten
  • VE:
    96
  • Bezeichnung:
    Mouse Prolactin ELISA Kit
  • Cat. No.:
    BIRBORB138058-96
  • Empfindlichkeit:
    <10 pg/ml
  • Reaktivität der primären Antikörper:
    Mouse
  • Erfassungsbereich:
    156 - 10000 pg/ml