ContactUsLinkComponent
Human CD244 ELISA kit
  BIRBORB96808-96
 :  Biorbyt
 :  
undefined
Human CD244 ELISA kit
  BIRBORB96808-96
 :  Biorbyt
 :  
  • VE:
    96 Tests
  • Reaktivität der primären Antikörper:
    Human
  • Bezeichnung:
    Human CD244 ELISA Kit
  • Specificity:
    Natural and recombinant human CD244
  • Erfassungsbereich:
    62,5 - 4000 pg/ml
  • Empfindlichkeit:
    <10 pg/ml
Sandwich ELISA kit for the quantitative detection of Human CD244 (Natural Killer Cell Receptor 2B4).
  • No detectable cross-reactivity with other relevant proteins