di-Natriumtetraborat Decahydrat ~99%, weißes Pulver
Katalognr. ICNA02190308.5
Anbieter: MP Biomedicals
CAS-Nummer:
Technische Daten
- VE:500 g
- Seq:3645
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
- Identity Test:Passes
- Purity:~99%
- Moisture Content:30-40%
Ergebnisse des Spezifikationstests
Über diesen Artikel
:
:381.37 g/mol
Siedepunkt:1575 °C (Lit.)
Schmelzender Platingehalt:741 °C
Dichte:1,730 g/mL (Lit.)
Lagertemperatur:Raumtemperatur
EINECS:215-540-4
:GHS08
CAS-Nummer:1303-96-4
Formel:Na₂B₄O₇·10H₂O
MDL-Nummer:MFCD00149193