AuftragsverfolgungKontakt
Labels for BMP™ 51/53 printer, type B-595
Anbieter:   Brady
Labels for BMP™ 51/53 printer, type B-595
Anbieter:  Brady
Zertifikate
Labels for BMP™ 51/53 printer, type B-595
Labels for BMP™ 51/53 printer, type B-595
2 Varianten
Product Details & Documents
These are made from durable, low-shrink vinyl with a very aggressive adhesive. The labels adhere to irregular, curved, rough and highly textured surfaces (painted cinder blocks, uneven wood, textured plastics, paper jacketed pipes, powder coated surfaces). Also adhere to difficult low energy surface items (PVC piping, blow-moulded equipment cases, ABS plastics, recycled plastics).
Product Family Options
Produktinformationen
  • Bezeichnung
    Typ
    Modell
    Material
    Klebstoff
    Printing method
    Farbe
    Druckermodell
    Abmessungen
    Verpackt
    Verfügbarkeit
    Preis
  • Label printer tape
    B-595
    MC-750-595-WT-BK
    Vinyl
    Permanent, Acryl
    Thermal transfer
    Schwarz/weiß
    BMP41
    19 mm×7,6 m
    1 label/box
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • B-595
    M4C-250-595-WT-BK
    Vinyl
    Permanent, Acryl
    Thermal transfer
    Schwarz/weiß
    BMP41
    6,35 mm×7,62 m
    1 label/box
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 34.20
    SFr. 34.20
    1 * 1 ST
       SFr. 34.20