AuftragsverfolgungKontakt
pH indicator, bromophenol blue tablets | Avantor
pH indicator, bromophenol blue tablets
Anbieter:   Lovibond
pH indicator, bromophenol blue tablets
Anbieter:  Lovibond
Zertifikate
pH indicator, bromophenol blue tablets
pH indicator, bromophenol blue tablets
2 Varianten
Product Details & Documents
Indicator for pH range 2,8 to 4,4.
Can be used for measuring pH in conjunction with the Comparator 2000+ system and pH disc 2/1B
Product Family Options
Produktinformationen
  • Bezeichnung
    VE
    Verfügbarkeit
    Preis
  • Bromophenol blue tablets, pH indicator
    250 Tab.
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 250 Tablet
    1 * 250 Tablet - SFr. 124.00
    SFr. 124.00
    1 * 250 Tablet
       SFr. 124.00
  • Bromophenol blue tablets, pH indicator
    100
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - SFr. 56.30
    SFr. 56.30
    1 * 100 ST
       SFr. 56.30