ContactUsLinkComponent
Referenzhandbuch und Fotos für Stahloberflächen, SSPC-VIS 1
Katalognr. SIMELD3055
Anbieter:  Industrial Physics
undefined
Referenzhandbuch und Fotos für Stahloberflächen, SSPC-VIS 1
Katalognr. SIMELD3055
Anbieter:  Industrial Physics
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    American photographic performance of the Swedish cleanliness by dry blasting
  • VE:
    1
Technische Daten
Über diesen Artikel
Das SSPC verwendet eine visuelle Referenz, die über 50 Farbbilder von (beschichteten und unbeschichteten) verrosteten Stahloberflächen vor und nach der Trockenstrahlreinigung enthält.
Die Sauberkeitsanforderungen für die dargestellten Bedingungen werden durch die SSPC-Spezifikationen zur Oberflächenvorbereitung für Weißmetall (SP 5), nahezu Weiß (SP 10), kommerzielle (SP 6), industrielle (SP 14) und abbürstbare (SP 7) Strahloberflächen definiert. Die Fotos im Anhang zeigen Variationen in weißen Metalloberflächen, die durch unterschiedliche metallische und nichtmetallische Schleifmittel, Profiltiefe, Blickwinkel und Beleuchtung verursacht werden. Anleitungen in Englisch und Spanisch verfügbar.
Certifications: Ähnlich den schwedischen und britischen Standards, aber die Bilder des erforderlichen Enderscheinungsbildes entsprechen den schriftlichen Beschreibungen der US-Standards.