ContactUsLinkComponent
Medical absorbent mats
Medical absorbent mats
Catalog # NEWPMATE1110
Supplier:  NEW PIG
undefined
Medical absorbent mats
Catalog # NEWPMATE1110
Supplier:  NEW PIG
Specifications
  • Bezeichnung:
    Bindevliese, leicht, 1,3 mm stark
  • L×B:
    50 m×900 mm
  • Seq:
    01
  • Absorptionsvermögen:
    72 l/bag
  • VE:
    1
Specifications
About this item
Diese medizinischen Bindevliese bestehen aus einer nicht-benetzbaren oberen Schicht, um die Stellfläche trocken zu halten, einer besonders saugstarken mittleren Schicht und einer rutschfesten Rückseite, die fest am Boden liegt. Die Bindevliese halten den Fußboden bei Nassarbeiten trocken.
  • Verringert Unfälle durch Ausrutschen und Hinfallen
  • Lässt sich nach dem Gebrauch leicht aufnehmen und entsorgen, was die Reinigungszeit verkürzt
  • Verringert die Stolpergefahr
  • Verringert die Reinigungszeit, da es sich nach dem Gebrauch leicht aufnehmen und entsorgen lässt
  • Einfache Handhabung, lässt sich zuschneiden
Für Krankenhausfußböden, da die Bindevliese Verschüttungen bei Verfahren wie Knie- und Hüftoperationen aufsaugen, bei denen große Mengen an Kochsalzlösung für Spülungen verwendet werden.
Drei Schichten: Die obere Schicht ist dreidimensional perforiertes LDPE; die mittlere Schicht besteht aus luftgelegter Zellulose mit PP; die untere Schicht besteht auf einem äußerst rutschfesten PE-Film.