AuftragsverfolgungKontakt
Acrylamide/bis premix, 29:1
Acrylamide/bis premix, 29:1
Katalognr. ICNA04800657
Anbieter:   MP Biomedicals
Acrylamide/bis premix, 29:1
Katalognr. ICNA04800657
Anbieter:  MP Biomedicals
Acrylamide/bis premix, 29:1
Preis
SFr. 94.40
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 30 g
Product Details & Documents
Vormischung aus hochreinem Acrylamid mit dem Vernetzungsreagenz N,N'-Methylen-bis-Acrylamid, Endverhältnis 29:1.
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..