ContactUsLinkComponent
Warnschutz-Armstulpen, schnittfest, HyFlex® 11-202 HI-VIZ™
Codice catalogo ANSE11-202
Nome del fornitore:  Ansell
undefined
Warnschutz-Armstulpen, schnittfest, HyFlex® 11-202 HI-VIZ™
Codice catalogo ANSE11-202
Nome del fornitore:  Ansell
Specifiche
  • Passform:
    Regular
  • Typ:
    Warnschutz-Armstulpen
  • Anwendungsbereich Outfit:
    Mechanischer Schutz
  • Geschlecht:
    Unisex
  • Riskobereich:
    Schnittschutz,
    HiVis
  • Farbe:
    Neongelb
  • Länge:
    475 mm
  • Stoff:
    polyester, nylon and glass
  • VE:
    12
Specifiche
Informazioni su questo articolo
Diese Armstulpe aus Polyester, Nylon und Glasfaser verfügt über eine Schnittfestigkeit Stufe EN CUT 5 und einen erhöhten Abriebschutz. Die Sicherheit wird auch durch die sichtbare Farbe und den Wärmeschutz der Stufe 1 erhöht.
  • Die Armstulpe bietet dank ihres anatomischen Designs den besten Komfort
  • Bietet eine verbesserte Passform dank seines verstellbaren VELCRO®-Gurtsystems
  • Bewegungsfreiheit führt zu erhöhter Produktivität und Akzeptanz beim Arbeiter
Ideal für den Einsatz in Karosseriewerkstätten (außer Schweißen), zur Handhabung von Glas und Blechen und beim Stanzen.
Stärke: 13
Certifications: EN 388 (2542), EN 407 (X1XXXX); Kat. III