AuftragsverfolgungKontakt
Mop handle, aluminium | Avantor
Mop handle, aluminium
Aluminium telescopic handle (blue) with tilting lever, 1,0 - 1,8 m
Katalognr. PPSA2016050
Mop handle, aluminium
Katalognr. PPSA2016050
Mop handle, aluminium
Mop handle, aluminium
Aluminium telescopic handle (blue) with tilting lever, 1,0 - 1,8 m
Preis
SFr. 24.80
Einloggen für Verfügbarkeit
Product Details & Documents
Aluminium telescopic handle for mop frames.
  • Height adjustable
  • Weight 460 g
Dokumente
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Aluminium telescopic handle (blue) with tilting lever
  • Länge:
    1,0 - 1,8 m