ContactUsLinkComponent
Erste-Hilfe-Koffer, ASEP S 450
  118-0504
undefined
Erste-Hilfe-Koffer, ASEP S 450
  118-0504
  • Bezeichnung:
    Erste-Hilfe-Koffer, ASEP S 450
  • Abmessungen:
    230×210×80 mm
  • Seq:
    05
  • VE:
    1
  • Gewicht:
    1 kg
Dieser gefüllte Erste-Hilfe-Koffer wird vom französischen roten Kreuz empfohlen. Geeignet für bis zu acht Personen.
  • Ideal für die Erste Hilfe beim Warten auf die Rettungskräfte
  • Roter PP-Koffer
Inhalt:
1 Druckkompresse
1 Rettungsdecke
1 Mund-zu-Mund Gesichtsschutz
1 Dreieckstuch
1 Direkte-Kälte-Kompresse
1 große Kompresse
5 sterile Kompressen (5×5 cm)
1 Beutel mit zehn selbstklebenden Pflastern
1 dehnbarer Verband (3 m × 7 cm)
1 Wundverband (3 m × 5 cm)
1 Rolle Klebeband (5 m × 2 cm)
4 Alkohol-Kompressen
4 antiseptische Chlorhexidin-Kompressen
4 Calendula-Kompressen
4 Päckchen Brandgel
1 Paar Vinylhandschuhe
1 Lister Schere
1 Pinzette
3 Verbandclips
1 Erste-Hilfe-Anleitung in sechs Sprachen
Gewicht: 1 kg