ContactUsLinkComponent
Erste-Hilfe-Koffer, ASEP ABS MAXI
  118-0500
undefined
Erste-Hilfe-Koffer, ASEP ABS MAXI
  118-0500
  • Bezeichnung:
    Erste-Hilfe-Koffer Maxi
  • Abmessungen:
    400×280×140 mm
  • Seq:
    03
  • VE:
    1
  • Gewicht:
    2,6 kg
Weißes ABS-Gehäuse. Ideal für Gruppen oder Arbeitsplätze. Perfekt geeignet für Teams von bis zu 30 Personen.
  • Staubsicher abgedichtet
  • Sicherheitsschloss
  • Wird mit Wandbefestigung geliefert
Inhalt:
1 Rettungsdecke
1 Druckkompresse
1 Dreieckstuch
1 Mund-zu-Mund Gesichtsschutz
10 sterile Kompressen (5×5 cm)
10 sterile Kompressen (7,5×7,5)
3 kleine sterile Wundverbände
3 große sterile Wundverbände
5 Wundverbände (3 m × 7 cm)
5 dehnbare Verbände (3 m × 7 cm)
2 Kreppverbände (4 m × 7 cm)
2 Beutel mit 18 sortierten Pflastern
2 Rollen Klebeband (5 m × 2 cm)
2 Sprühflaschen mit 70% Alkohol (50 ml)
2 Chlorhexidin antiseptische Sprühflaschen (50 ml)
10 Calendula-Kompressen
10 Portionen Augenspülung
1 Lister Schere
1 Pinzette
12 Sicherheitsnadeln
1 lederner Fingerling
2 Plastikbeutel mit Reißverschluss
6 Paar Vinylhandschuhe
1 Erste-Hilfe-Anleitung in sechs Sprachen
Gewicht: 2,6 kg