ContactUsLinkComponent
Reinigungshalter für Küvetten, Hellma Analytics
  HELL325.000
 :  HELLMA
undefined
Reinigungshalter für Küvetten, Hellma Analytics
  HELL325.000
 :  HELLMA
  • Bezeichnung:
    Küvettenhalter aus Kunststoff für 4 Küvetten mit 10 mm Lichtpfad
Hellma® Cleanassist, Küvettenhalter aus Kunststoff für 4 Küvetten mit 10 mm Schichtdicke
Hellma® Präzisions-Küvetten werden zu 100% in Deutschland gefertigt und sind für alle gängigen Spektralphotometer geeignet. Höchste Präzision: Hellma® Präzisions-Küvetten zeichnen sich durch höchste Präzision bei Schichtdickengenauigkeit und Parallelität aus. Dies garantiert kontinuierlich reproduzierbare Messergebnisse.
Chemikalienbeständig und thermisch verbunden: Hellma® Präzisions-Küvetten werden thermisch verbunden und nicht geklebt, sie erhalten dadurch eine sehr hohe Beständigkeit gegenüber Temperaturen und Chemikalien. Ein ungewolltes Austreten von Flüssigkeiten wird dadurch verhindert. Ausgezeichnete Transmission: Durch die Verwendung ausgewählter Hochleistungs-Quarzgläser erreichen Hellma® Präzisionsküvetten eine hervorragende Transmission >82% für exakte Messergebnisse.
Sichere Handhabung: Hellma® Präzisions-Küvetten haben gefaste Kanten, die ein sicheres und angenehmes Handling ermöglichen. Zudem wird die Gefahr von Absplitterungen minimiert. Nachhaltig: Hellma® Präzisions-Küvetten können problemlos gereinigt und wiederverwendet werden und somit langfristig in Gebrauch bleiben. Eine nachhaltige und umweltfreundliche Alternative.
 :
Hellma® Präzisions-Küvetten werden nach EN ISO 9001/EN ISO 14001 hergestellt und erfüllen höchste optische Standards. Die Konformitätserklärung ist als Download auf der Hellma-Website verfügbar. Weitere Zertifikate (Werkszeugnis 2.2 und Abnahmeprüfzeugnis 3.1) sind auf Anfrage erhältlich.
 :